Learn More
JULABO™ Kit für den Anschluss der Umgehungsleitung für Flüssigkeiten
Enthält alle erforderlichen Komponenten, um die Umgehungsleitung für Flüssigkeiten am PRESTO™ Modell anzuschließen.
Marke: JULABO™ 8980783
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.00000kg
Beschreibung
- Edelstahlrohre für den Anschluss der Umgehungsleitung für Flüssigkeiten am PRESTO™
- Isoliert, temperaturbeständig
- Digitales Steuerkabel
Spezifikation
6 kg | |
Kit für den Anschluss der Umgehungsleitung für Flüssigkeiten | |
Für die Julabo™ Umgehungsleitung für Flüssigkeiten, elektronisch gesteuert | |
PRESTO™ W55 |