Learn More
CONOSTAN Standard S-21, 100 ppm
Artikelnummer. 11951366
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
200 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11951366 200 g 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11951366
Marke: Conostan 150021019