Learn More
Contec™ QuickTask™ Flache Wischmopps
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
Marke: Contec™ TASK0200
196.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.29700kg
Beschreibung
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
- Das QuickTask System besteht aus einer Vielzahl von gestrickten Polyester-, Polyester-/Cellulose-, Mikrofaser-/Schaumstoff- und Mikrofaser-Flachmoppköpfen, die einfach auf einem aufklappbaren Moppkopfrahmen und einer Stieleinheit angebracht werden können
- Jeder Moppkopf ist mit einer Vielzahl von Chemikalien und Desinfektionsmitteln einschließlich Quats und Hypochloritlösungen kompatibel
- Lässt sich schnell und einfach in QuickTask Moppkopfbezüge stecken
- Alles QuickTask Zubehör ist vollständig autoklavierbar
- Stabile, leichte Klapprahmen aus Edelstahl für alle QuickConnect Stiele oder blauer Polypropylenstiel für den Einsatz mit 60 in. QuickConnect Stiel aus Edelstahl und 69 in. ausziehbarem Glasfaserstiel
- Leichte Einweg-Moppbezüge aus mehrlagigem, absorbierendem Strickpolyester
- Optimiert für den Einsatz auf glatten Oberflächen; trägt Lösungen gleichmäßig auf und entfernt Verunreinigungen
- Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
- Steril und unsteril erhältlich
- Höchste Absorptionsfähigkeit der QuickTask Moppbezüge
- Die Mikrofaserkonstruktion mit kleinen Schlaufen bietet eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit beim Entfernen von Flüssigkeiten, Verunreinigungen, Rückständen und anderen Kontaminanten von den meisten Oberflächen
- Hervorragende Saugfähigkeit und Mopptrocknung auf nassen Oberflächen
- Ideal für Polymerböden
- Sauberster und haltbarster QuickTask Moppbezug
- Mittellange Schlaufen passen sich nahezu jeder Form an
- Ideal für die Reinigung von Nischenböden, Decken und Wandfugen, einfacher als mit flachen Standardmopps
- Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
- Die einzigartige Mikrofaseroberfläche mit Schaumkernkonstruktion sorgt für ausgezeichneten Bodenkontakt, Saugfähigkeit und hervorragende Oberflächenreinigung
- Die gerippten Mikrofasern ermöglichen eine hervorragende Reinigung, Lösungsanwendung und Mopptrocknung
Spezifikation
16 x 5 Zoll | |
Weiß | |
Nicht steril | |
5 Zoll | |
QuickTask™ Wischsystem | |
Polyester |
QuickTask™ Flat Mop-Abdeckung | |
16 Zoll | |
Ja | |
Taschen | |
Ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. |