Learn More
3M™ Kühler weißer Schutzoverall 4532+
Artikelnummer. p-7160333
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Packungsgröße:
20 Stück
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 15740048
Marke: 3M™ 7100016000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Der 3M™ Schutzoverall 4532+ weist eine einzigartige Spezialmaterialbehandlung auf, die einen verbesserten Flüssigkeitsschutz mit zusätzlicher Öl- und Alkoholabweisung bietet.
  • Einzigartige Flüssigkeitsresistenz mit Materialbehandlung für Öl- und Alkoholbeständigkeit
  • Weiches und starkes mehrschichtiges SSMMS-Material mit 52 gsm für eine starke Leistung
  • Hergestellt aus superatmungsaktivem SSMMS-Vlies für die effektive Freisetzung von Körperwärme und Feuchtigkeit und reduzierte Wärmebelastung
  • 3-teilige Haube, verstärkter dreieckiger Zwickel, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzleiste mit verschließbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen an Knöcheln für mehr Bewegungsfreiheit
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken.
  • EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
  • Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für verbessertes Tragegefühl und mehr Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material SSMMS-Vlies
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Stulpenform Strick
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss
Sterilität Non-sterile
Zertifizierung/Konformität CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5