Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5418 R bietet 18 Plätze für niedrige Kapazitäten in 1,5- bis 2,0-mL-Gefäßen und Microtainer. Das Gerät ist kompakt, bietet eine niedrige Zugriffshöhe und zeichnet sich durch einen sehr leisen Betrieb aus; mit bis zu 16.873 x g ist sie ideal für molekularbiologische Standardanwendungen geeignet.
Marke: Eppendorf™ 5401000013
Beschreibung
Maximale Rotorkapazität: 18 × 1,5/2,0 mL-GefäßeMax. Geschwindigkeit: 16,873 × g (14.000 rpm)Kleine Stellfläche und niedrige Zugriffshöhe von 23 cmOptiBowl™-Design für einen leisen Betrieb – selbst ohne Rotordeckel Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches DeckelschließenErgonomische Bedienung des Deckels mit nur einem FingerTemperaturbereich von 0 °C bis +40 °CGarantierte Temperatur von 4 °C bei maximaler GeschwindigkeitFastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen und maximale Temperaturgenauigkeit im RotorZur Reduzierung des Energieverbrauchs (46 % über Nacht) und für eine längere Lebensdauer des Kompressors wird nach 8-stündiger Nichtbenutzung ECO shut-off aktiviert (kann deaktiviert werden)Spezifikation
36 ml (18 x 1.5/2.0 ml) | |
16,873 × g | |
9,8 in. | |
< 57 dB(A) | |
11,7 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
230V/50–60Hz (EU) | |
46 cm | |
320 W | |
14,000 bis 14,999 U/min | |
Ja | |
EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1,EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
230 V |
14,000 U/min | |
großes LCD-Display | |
25 cm | |
30 s bis 9:59 h, mit Dauerlauf-Funktion | |
30 cm | |
mit Rotor FA-45-18-11 und Rotordeckel | |
Nein | |
18,2 in. | |
Centrifuge 5418 R (EU-IVD), Drehknöpfe | |
16,000 bis 16,999 x G | |
Ja | |
1 min bis 9 h 59 min, plus HOLD-Funktion | |
7.7 kg |
The Centrifuge 5418 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.