Learn More
Corning™ CoolRack™ CF Kryoröhrchen- und FACS-Röhrchenmodule
Gewährleistet bei Kühlung, schnellen Gefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1 °C in allen Röhrchen.
Marke: Corning™ 432052
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Zur Kompensation der von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
- Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen −196 und >100 °C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
- Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
- Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Fassungsvermögen: 30 Kryoröhrchen oder FACS-Röhrchen, mit Griffmulden zum einhändigen Öffnen/Schließen von 1 Fläschchen | |
Gehäuse CFT30 | |
Kryoröhrchen, FACS-Röhrchenmodul |