Learn More
Copanlisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436468
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16436468
Marke: Medchem Express HY15346
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Copanlisib (BAY 80-6946) is a potent, selective and ATP-competitive pan-class I PI3K inhibitor, with IC50s of 0.5 nM, 0.7 nM, 3.7 nM and 6.4 nM for PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kβ and PI3Kγ, respectively. Copanlisib has more than 2,000-fold selectivity against other lipid and protein kinases, except for mTOR. Copanlisib has superior antitumor activity.
Copanlisib (BAY 80-6946) is a potent, selective and ATP-competitive pan-class I PI3K inhibitor, with IC50s of 0.5 nM, 0.7 nM, 3.7 nM and 6.4 nM for PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kβ and PI3Kγ, respectively. Copanlisib has more than 2,000-fold selectivity against other lipid and protein kinases, except for mTOR. Copanlisib has superior antitumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copanlisib
CAS 1032568-63-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H28N8O4
Menge 10 mg
Synonym BAY 80-6946
Löslichkeitsinformationen 1M HCl : 100 mg/mL (208.11 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(N)N=C1)NC2=NC3=C(OC)C(OCCCN4CCOCC4)=CC=C3C5=NCCN25
Molekulargewicht (g/mol) 480.52
Formelmasse 480.52
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.