Learn More
New Pig™ Copolymer Polypropylene Overpack Salvage Drum
Artikelnummer. 12961405
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
76 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12961405 76 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12961405 Lieferant New Pig™ Lieferanten-Nr. PAK708WH
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Overpack Salvage Drum
Kapazität (metrisch) 76 L
Farbe White
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal for regulated packaging applications, including shipping hazardous waste by land, sea or rail
Material PPC
Höhe (metrisch) 48 cm
Gewicht (metrisch) 5.89 Kg