Learn More
Copper(II) ethylacetoacetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30780964
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30780964 25 g
30778917 1 g
30770288 100 g
30775460 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30780964 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12224425g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) ethylacetoacetate
CAS 14284-06-1
Summenformel C12H18CuO6
MDL-Nummer MFCD00017759
Menge 25 g
SMILES CCOC1=O[Cu+2]2(O=C(C)[CH-]1)O=C(C)[CH-]C(OCC)=O2
Molekulargewicht (g/mol) 321.82
Reinheit (%) 98%