Learn More
Kupfer(II)-fluorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228255
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
7789-19-7
CuF2
101.54
Cupric fluoride
7789-19-7
CuF2
101.54
Cupric fluoride
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Copper(II) fluoride
Schmelzpunkt 950.0°C
Farbe Blaugrau bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Strukturformel CuF2
Merck Index 15,2628
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 47g/L (20°C). Other solubilities: hydrolyzes in hot water (forming oxyfluoride), soluble in acids and alcohol
Formelmasse 101.54
Reinheit (%) 98%
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.23
Dichte 4.2300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.