Learn More
Kupfer(II)-Oxalat-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Copper(II) oxalate hemihydrate is used as a catalyst for organic reactions; as stabilizer for acetylated polyformaldehyde; in anticaries compositions; in seed treatments to repel birds and rodents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Oxalat-Hämihydrat wird als Katalysator für organische Reaktionen verwendet; als Stabilisator für acetyliertes Polyformaldehyd; in Zusammensetzungen zum Schutz gegen Karies; in Saatgutbehandlungen zur Abwehr von Vögeln und Nagetieren.
Löslichkeit
Löslich in NH{4}OH
Hinweise
Kühl, trocken an einem gut belüfteteten Ort lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit aktiven Metallen.
Kupfer(II)-Oxalat-Hämihydrat wird als Katalysator für organische Reaktionen verwendet; als Stabilisator für acetyliertes Polyformaldehyd; in Zusammensetzungen zum Schutz gegen Karies; in Saatgutbehandlungen zur Abwehr von Vögeln und Nagetieren.
Löslichkeit
Löslich in NH{4}OH
Hinweise
Kühl, trocken an einem gut belüfteteten Ort lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit aktiven Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) Oxalate Hemihydrate |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3288 |
Merck Index | 14,2645 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in NH4OH |
Formelmasse | 160.57 (151.51 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |