Learn More
Copper(II) phthalocyanine, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30781255
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30781255 100 g
30777179 500 g
30770832 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30781255 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD147935100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dye content 98%+
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) phthalocyanine
CAS 147-14-8
Summenformel C32H16CuN8
MDL-Nummer MFCD00010719
Menge 100 g
SMILES C1(/C2=N/C3=N/C(C4=CC=CC=C43)=N\C5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)/N=C(C7=CC=CC=C78)\N=C8/N=C9\[N-]2)=C9C=CC=C1.[Cu+2]
Molekulargewicht (g/mol) 576.07