Learn More
Coproporphyrin III, MedChemExpress
Beschreibung
Coproporphyrin III (Zincphyrin) is a naturally occurring porphyrin derivative that is mainly found in urine.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Coproporphyrin III |
| CAS | 14643-66-4 |
| Farbe | Brown |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C36H38N4O8 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Zincphyrin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (127.23 mM) |
| SMILES | O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(CCC(O)=O)C4=C\C5=N/C(C(CCC(O)=O)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 654.71 |
| Mehr anzeigen |