missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coproporphyrin III, MedChemExpress

Artikelnummer. 16416077
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16416077

Marke: Medchem Express HY101398

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Coproporphyrin III (Zincphyrin) is a naturally occurring porphyrin derivative that is mainly found in urine.

Coproporphyrin III (Zincphyrin) is a naturally occurring porphyrin derivative that is mainly found in urine.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Coproporphyrin III
CAS 14643-66-4
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H38N4O8
Menge 5 mg
Synonym Zincphyrin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (127.23 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=C2/C=C3C(CCC(O)=O)=C(C)C(/C=C(N/4)/C(C)=C(CCC(O)=O)C4=C\C5=N/C(C(CCC(O)=O)=C5C)=C\C(N2)=C1C)=N/3
Molekulargewicht (g/mol) 654.71
Formelmasse 654.71
Reinheit (%) 96.92%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt