Learn More
Corning™ Spinner flask baffled, vertical sidearms 36 l center neck 140 mm
Die breiten Propeller gewährleisten eine optimale Rührfunktion
Marke: Corning™ 4514-36L
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.59727kg
Beschreibung
- Seitenschikanen
- Seitenarm-Außendurchmesser: 45 mm
- Höhe: 545 mm
- Hals-Außendurchmesser: 140 mm
Spezifikation
16 Zoll | |
2.9 cm | |
4.5 cm | |
Glas | |
21.4 Zoll | |
6 vertikale Seitenhälse | |
6 |
14 cm | |
14 cm | |
36000 ml | |
Direktantriebsmotor oder magnetisch angetriebene Rührstabeinheit | |
54.5 cm | |
Vertikal | |
40,8 cm |