Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I Mehrfachwell-Platten
Farbe:Weiß; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 356702
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.65000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning die Mehrheit des Unternehmens Becton Dickinson Discovery Labware. Im Jahr 2015 war die Integration der Biologiesparte der Discovery Labware Marken (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in die wachsende Familie der Corning Life Sciences Marken abgeschlossen. Dies führte zu Änderungen in der äußeren Gestaltung von Produkt und Verpackung, doch die Produkte selbst und die Bestellnummern bleiben unverändert.
Beschreibung
- Quelle: Rattenschwanz
- TC-behandelt
- Transparente, runde Wells
- Flacher Boden
- Nicht steril
Nur für Forschungszwecke.
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Rund | |
80/Karton | |
80/Karton | |
Durchsichtig |
Standard | |
4°bis 30 °C | |
20/Packung, 80/Karton | |
Zellkulturplatte | |
384 | |
Kollagentyp I | |
Förderung der Adhäsion und Verbreitung und der schnellen Expansion von Zellpopulationen, serumfreie Kultur oder Kultur mit reduziertem Serumgehalt, Zelladhäsions-Assay, besseres Überleben von primären Zellen in einer Kultur | |
20/Packung | |
Rattenschwanz |