Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I, Rat Tail Kulturschale
Ideal für Anwendungen, die die Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien beinhalten
97.20 € - 472.00 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Rund |
Farbe | Durchsichtig |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10555421
|
Corning™
356401 |
60 mm | 100/Karton |
472.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10772531
|
Corning™
356456 |
35 mm | 100/Karton |
472.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10155670
|
Corning™
354456 |
35 mm | 20/Karton |
117.98 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10543051
|
Corning™
354401 |
60 mm | 20/Karton |
117.98 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10572701
|
Corning™
354450 |
100 mm | 10/Karton |
97.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10185760
|
Corning™
354551 |
150 mm | 5/Karton |
141.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10499012
|
Corning™
356450 |
100 mm | 40/Karton |
333.17 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Ideal für Anwendungen mit Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Rund | |
Zellkultur-Schale |
Inklusive Verschluss | |
Rund | |
Polystyrol | |
Kollagen Typ I | |
Deckel |