Learn More
Corning™ BioCoat™ Gelatin Kulturschale
Durch die Vorbeschichtung mit Gelatine (aus Schweinegelatine) entfällt die zeitraubende Vorbereitung
97.20 € - 333.17 €
Spezifikation
Bodenform | Rund |
---|---|
Oberflächenbehandlung | Gelatine |
Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10135860
|
Corning™
354653 |
10/Karton |
97.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10574771
|
Corning™
356653 |
40 |
333.17 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Häufig verwendet bei der Kultur von normalen und transfizierten Zelltypen, einschließlich vaskulärem Endothel (d. h. BME, BAEC), Muskelzellen, embryonalem Stammzellen (ES), HUVEC für E-Selectin-Expression und VEGF-Induktion sowie F-9 Teratokarzinomzellen für Genexpressionsstudien
- Anhaftendes und wachstumsförderndes Substrat für die Kultur einer Vielzahl von Zellen
- Chargenübergreifende Konsistenz führt zu reproduzierbaren Experimente
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
- Alle Chargen wurden auf Bakterien und Pilze getestet und für negativ befunden
- Cellware wird auf die Fähigkeit, die starke Anbindung von zerebellaren Körnerzellen von Ratten zu fördern, getestet
Für Adhäsion, Aufzucht und Differenzierung von neuronalen und transfizierten Zelllinien
Bestellinformation
Großmengen erhältlich; bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer.
Spezifikation
Rund | |
Gelatine | |
100 mm |