Learn More
Corning™ BioCoat™ Gelatin Multiwell-Platte
Durch die Vorbeschichtung mit Gelatine (aus Schweinegelatine) entfällt die zeitraubende Vorbereitung
Marke: Corning™ 354652
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
Häufig verwendet bei der Kultur von normalen und transfizierten Zelltypen, einschließlich vaskulärem Endothel (d. h. BME, BAEC), Muskelzellen, embryonalem Stammzellen (ES), HUVEC für E-Selectin-Expression und VEGF-Induktion sowie F-9 Teratokarzinomzellen für Genexpressionsstudien
- Anhaftendes und wachstumsförderndes Substrat für die Kultur einer Vielzahl von Zellen
- Chargenübergreifende Konsistenz führt zu reproduzierbaren Experimente
- Entwickelt, um In-vivo-Umgebungen nachzuahmen und die Exprimierung zellspezifischer Morphologie zu verbessern. Wird mit vorapplizierten extrazellulären Matrizen geliefert, was die Anpassung der Zellen an die In-vitro-Kultivierung erleichtert
- Mikroporöse Membranen ermöglichen die Diffusion von Ionen, niedermolekularen Proteinen und anderen Substanzen auf apikale und basolaterale Zelloberflächen und simulieren die natürliche Umgebung von Zellen in vivo.
- Spurgeätzte Membranen aus Polyethylenteraphthalat (PET) mit geringer Porendichte ermöglichen eine komfortable Betrachtung lebender Zellen mit einem Phasenkontrastmikroskop
- Niedrige Bindungseigenschaften, die den Verlust kleiner Moleküle minimieren
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet
Bestellinformation
Lieferung in gebrauchsfertigen Falcon™ Companion Zellkulturplatten
Spezifikation
2 x 3 | |
Ja | |
Flach | |
9,6 cm2 | |
Rechteckig | |
Zellkultur | |
6 | |
Deckel | |
5/Packung | |
Gelatine |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multi-Well-Platte | |
Förderung der Zellanhaftung, Ausbreitung, Proliferation und Differenzierung | |
5/Karton | |
5/Karton | |
4°C bis 30°C |