Learn More
Corning™ BioCoat™ Laminin Multiwell-Platte
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 354410
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.53800kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Zur Nachahmung von In-vivo-Umgebungen
- Die Matrixkomponenten werden als gleichmäßige, optisch klare Schicht aufgetragen
Diese Produkte dürfen nur für Forschungszwecke verwendet werden und sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.
Spezifikation
Standard | |
2°bis 8 °C | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Laminin-behandelt | |
Verbesserte Anhaftung neuronaler Zellen an Kunststoff und Glas, Förderung des Neuritenwachstums, Kultur von Gliazellen als Versorgungsschicht für Neuronen, Erstellung von Modellsystemen für Nervenzellen zur Untersuchung von Funktion, Entwicklung und Krankheiten des ZNS | |
Maus-Laminin |
Mit Deckel | |
0.32 cm2 | |
1/Packung, 5/Karton | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Rund | |
5/Karton |