Learn More
Corning™ BioCoat™ Matrigel Matrix Multiwellplatten
Mikrotiterplatten für Zellkulturen
Marke: Corning™ 354432
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beinhaltet: Deckel
Beschreibung
Durchsichtiger, flacher Boden
TC-behandelt
Nicht steril
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multi-Well-Platte | |
Aufzeigen gewebespezifischer zellulärer Morphologie und Proteinproduktion in Epithelzellen, Differenzierung von Endothel-, Muskel- und Nervenzellen, Entwicklung dreidimensionaler Matrixmodellsysteme | |
2/Karton | |
-20°C |
Ja | |
Flach | |
9,6 cm2 | |
Rechteckig | |
ECM/Adhäsionsfaktoren | |
6 | |
Deckel | |
1/Packung |