Learn More
Corning™ BioCoat™ 384-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Mit Deckel; Typ: Boden aus optischem Glas
Marke: Corning™ 4587
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.28000kg
Beschreibung
Schwarze Mikrotiterplatten mit Glasboden von hoher optischer Qualität sind ideal für die Durchführung von zellbasierten High-Content-Assays mit Bildgebungssystemen.Der Glasboden bietet eine flache und optisch klare Oberfläche, die die Autofokuszeit reduziert, den Durchsatz erhöht und daher für Zellwachstum ideal geeignet ist.
- Hohe optische Qualität und kratzfestes Glas
- Die Glasbodenstärke von 200 μm eignet sich gut für die bildgebende Mikroskopie.
- Die Bodenplanität von < 50 μm gewährleistet Ebenheit für bildgebende Geräte
- Geringe Hintergrundfluoreszenz und minimaler Crosstalk für höchstmögliche optische Qualität in zellbasierten Assays.
Spezifikation
Halbfläche | |
16 x 24 | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
384 | |
Poly-D Lysin-behandelt | |
10/Karton |
Mit Deckel | |
1/Packung, 10/Karton | |
Boden aus optischem Glas | |
Nicht steril | |
Flach | |
1/Packung |