Learn More
Corning™ BioCoat™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit flachem Boden, Poly-D Lysin-behandelt
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Nicht steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 4586
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.86000kg
Beschreibung
Schwarze Mikrotiterplatten mit Glasboden von hoher optischer Qualität sind ideal für die Durchführung von zellbasierten High-Content-Assays mit Bildgebungssystemen.Der Glasboden bietet eine flache und optisch klare Oberfläche, die die Autofokuszeit reduziert, den Durchsatz erhöht und daher für Zellwachstum ideal geeignet ist.
- Hohe optische Qualität und kratzfestes Glas
- Die Glasbodenstärke von 200 μm eignet sich gut für die bildgebende Mikroskopie.
- Die Bodenplanität von < 50 μm gewährleistet Ebenheit für bildgebende Geräte
- Geringe Hintergrundfluoreszenz und minimaler Crosstalk für höchstmögliche optische Qualität in zellbasierten Assays.
- Die 96 Well-Mikrotiterplatte mit halbem Bereich reduziert den Reagenzienverbrauch.
Spezifikation
Halbfläche | |
8 x 12 | |
96 | |
Poly-D Lysin-behandelt | |
10/Karton |
Mit Deckel | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
Nicht steril | |
Flach | |
1/Packung |