Learn More
Corning™ BioCoat™ Tumor Invasion Multiwell-Platte
Stellt eine Umgebung bereit, die die Beurteilung des invasiven Potentials von Zellen in vitro ermöglicht.
Marke: Corning™ 354166
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
• Hervorragend geeignet zur Erforschung des metastatischen Potenzials von Tumorzellen und der Hemmung der Invasion durch antineoplastische Arzneimittel
• Spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Screening zukünftiger antimetastatischer Verbindungen
• Eliminiert das langwierige manuelle Zellschaben und die Zählung
• Enthält eine 24- oder 96-Multiwell™-Einsatzplatte mit einer FluoroBlok™ Polyethylen-Terephthalat-Membran mit einer Porengröße von 8.0 μm, beschichtet mit BD Matrigel™ Matrix; die Matrix bietet eine echte Barriere für nicht invasive Zellen und weist gleichzeitig eine geeignete Proteinstruktur für eindringende Zellen auf, damit diese eindringen und die FluoroBlok-Membran passieren können
• Lichtdichte Membran gewährleistet, dass nur diejenigen Zellen, die auf der Unterseite des Einsatzes erscheinen, durch ein Fluoreszenz-Mikrotiterplatte-Lesegerät erkannt werden, indem sie ein Signal aussenden, das direkt mit einer Zellzahl in Beziehung gesetzt werden kann
• Jede Charge wird auf die Fähigkeit, die Invasion von HT-1080-Zellen (eine invasive Linie menschlicher Fibrosarkomzellen) zu ermöglichen und die Invasion von 3T-3-Zellen auszuschließen (eine nichtinvasive Fibroblasten-Zelllinie), getestet
• Automatisierungskompatibel
• Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
24 | |
PET | |
Multiwellplatte | |
5/Pk. | |
Matrigel™ Matrix |
0.3 cm2 | |
8 μm | |
5 | |
5/Cs. |