Learn More
Corning™ Flüssige Medien für Basalzellkulturen – Alpha-Modifikation von Eagle's Medium 1x (AMEM)
Mit Earle's Salzen, Ribonucleosiden, Deoxyribonucleosiden und L-Glutamin.
232.93 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Produkttyp | Alpha MEM/EBSS |
pH | 7 bis 7,4 |
Menge | 6 x 500 mL |
Produktcode | Marke | Mit Additiven | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Mit Additiven | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15363531
|
Corning™
10-022-CV |
Earle's Salts, Glutamin, Desoxyribonukleoside, Ribonukleoside |
232.93 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Format: Flüssigkeit
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Alpha MEM/EBSS | |
7 bis 7,4 | |
6 x 500 mL |