Learn More
Corning™ Zellkulturmedien - Dulbeccos Modifikation des Eagles-Medium (DMEM)
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3201172
Click to view available options
Zusammensetzung:
Mit L-Glutamin, 1 g/l Glucose und Natriumpyruvat
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15333531
Marke: Corning™ 10014CV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Ersatz von Pyroxidal durch Pyridocine-HCl gewährleistet eine verbesserte Stabilität im Vergleich zur ursprünglichen Formulierung. Corning™ cellgro™ Zellkulturmedien - Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) wird auf Hybridoma getestet.
  • Modifizierte Form des Nährmediums BME (Basal Medium Eagle), mit vierfach erhöhter Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen im Vergleich zu MEM
  • Originalrezeptur wurde für embryonale Mauszellkulturen verwendet
  • Modifizierte Form unterstützt vielfältige normale und transformierte Zellen, darunter primäre Kulturen von Maus- und Hühnerzellen
  • Rezepturen können unterschiedliche Mengen von Komponenten wie Glucose, Natriumpyrovat, Natriumbikarbonat und L-Glutamin enthalten oder ganz darauf verzichten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp DMEM-Medium
Menge 6 x 500 mL
Zusammensetzung Mit L-Glutamin, 1 g/l Glucose und Natriumpyruvat
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C