Learn More
Corning™ CMRL 1066
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343561
Change view
Click to view available options
Menge:
6 x 500 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15343561 6 x 500 ml 6 Stück
1 options
Artikelnummer. 15343561
Marke: Corning™ 15110CV
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung in Serum-supplementierten und nicht-supplementierten Kulturen
  • Modifizierte Version von Medium 199
  • Für den Einsatz mit Zellen aus dem L-Stamm in nicht-supplementierter Kultur
  • Unterstützt das Wachstum vieler Zelltypen
  • Behält das Monoschichtwachstum von permanenten Zelllinien ohne Proteinsupplementierung bei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp CMRL1066
Menge 6 x 500 ml
pH 6,9 bis 7,3
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C