Learn More
Corning™ MCDB 131-Medien
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 500 mL
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15333561 6 x 500 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15333561 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 15100CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 €
    143.58 € / 6 Stück
    Sparen 165.42 €
    53% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt gemäß branchenführender Normen, um einen niedrigen Endotoxingehalt und hervorragende Ergebnisse zu gewährleisten
MCDB 131 wurde ursprünglich von den Forschern Knedler und Ham für das proteinarme und serumfreie Wachstum humaner mikrovaskulärer endothelialer Zellen (HMVEC) entwickelt. Seit seiner Entwicklung wird dieses Medium für diesen und andere Zelltypen wie Myozyten der Leber, glatten Muskulatur und des Herzens verwendet. Es gehört zu der Gruppe von MCDB-Medien, die eine definierte und optimal ausgewogene Nährumgebung für verschiedene Säugetierzelltypen bieten.
  • Ohne L-Glutamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttyp MCDB 131 Medium
Ohne Additive Kein Glutamin
Menge 6 x 500 mL
pH 7 bis 7,6
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.