Learn More
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Marke: Corning™ 91-100-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42750kg
Beschreibung
Corning Sammelbeutel sind in 2D-Aufhängekonfigurationen mit mehreren Beutelvolumen und Verbindungsstück-Konfigurationen erhältlich.
Spezifikation
Metallocen | |
50 l | |
Je 1 |
Steril | |
Anschluss 1, 2; Schläuche mit 24 in. Länge und 0,375 in. ID CPC-Stecker mit 0,375 in.-Widerhaken, Staubschutzabdeckung und Klammern; Anschluss 3; 36 in.-Schlauch mit 0,125 in. ID mit 0,125 in.-Widerhaken und männlichem Luer-Anschluss | |
1/Packung |