Learn More
Corning™ 384-Deepwell-Mikrotiterplatten aus transparentem Polypropylen
Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, die zusätzliches Volumen erfordern
329.70 € - 418.80 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 16 x 24 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10412952
|
Corning™
3347 |
Nicht steril |
329.70 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10214932
|
Corning™
3342 |
Steril |
418.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lösungsmittelresistentes Polypropylen ist mit vielen gängigen organischen Lösungsmitteln wie DMSO, Ethanol, und Methanol kompatibel
- Verbesserte Rückgewinnung der Probe durch speziell entwickelte Wells mit einer quadratischen Geometrie, die zu einem V-Bodenpunkt zusammenläuft
- Unbehandelt
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
Zertifizierungen
Zertifiziert DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Standard | |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
Unbehandelt | |
Für Anwendungen mit hohem Durchsatz, die mehr Volumen erfordern | |
5/Packung |
Ohne Deckel | |
Durchsichtig | |
384 | |
V-Boden | |
50/Karton | |
50/Karton |