Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität
Nonsterile; reusable.
Marke:  Corning™ 05-610-R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15364693
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
These 100 mL PYREX™ conical centrifuge tubes have white graduations and are used in accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products. These tubes are graduated upward to 0.5 mL in divisions of 0.05 mL; from 0.5 mL to 2 mL in divisions of 0.1 mL; from 2 mL to 3 mL in divisions of 0.2 mL; from 3 mL to 5 mL in divisions of 0.5 mL; from 5 mL to 10 mL in divisions of 1 mL; from 10 mL to 25 mL in divisions of 5 mL and at 50, 75 and 100 mL. Reference: ASTM D-96, D-91, D-893 and D-1796.
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D96, D91, D-893, D-1796
Reusable
Testing for water and sediment in petroleum products
12
Cylindrical
38 mm
Centrifuge Tube
100 mL
Borosilicate Glass
12
Non-sterile
200 mm
0 to 0.5 mL in 0.05 mL increments, 0.5 to 2 mL in 0.1 mL increments, 2 to 3 mL in 0.2 mL increments, 3 to 5 mL in 0.5 mL increments, 5 to 10 mL