Learn More
Corning™ Digital Hotplate and Stirrer Accessory: Haltestangen
Kann verwendet werden mit: Modelle PC-400, PC-410, PC-420, PC-400D, PC-410d, PC-420D, PC-600D, PC-610d, PC-620D.
Marke: Corning™ 440129
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Edelstahl
- Zur Verschraubung im Boden der Heizplatte oder des Rührwerks
- Kat.- Nr. 11-495-24: Einteilig, 7/16 x 24 in.; zur Verwendung mit PC-600/610/620
- Kat.- Nr. 07-250-144: Zweiteilig (jeweils 9 in.; miteinander verschraubt); 5/16 x 18 in.; zur Verwendung mit PC-400D/410D/420D und PC-600D/610D/620D
- Kat.- Nr. 11-497-10: Einteilig; 5/16 x 12 in.; zur Verwendung mit PC-200
Spezifikation
0,313 in. | |
18 Zoll | |
Haltestange/Befestigungsstange |
Modelle PC-400, PC-410, PC-420, PC-400D, PC-410D, PC-420D, PC-600D, PC-610D, PC-620D | |
45,7 cm |