Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Filtersysteme
Mit bedruckten Trichtern, die für eine einfache Identifizierung den Membrantyp und die Produktnummer angeben. Corning™ Einweg-Vakuumfilter-/Lagerungssysteme bieten eine Komplettlösung für Ihre Anforderungen in der Filterung. Das System besteht aus einem Polystyrolfilter-Trichter mit Adapterring für eine abnehmbare Polystyrol-Lagerungsflasche mit separatem, sterilem Polyethylenverschluss.
Marke: Corning™ 431098
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.29300kg
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, Messtrichter und Aufnahme aus durchsichtigem Polystyrol, Flaschenhalsadapter und Verschlusskappe aus Polyethylen (Lieferung steril und einzeln verpackt).
Beschreibung
Der Aufsatz kann leicht vom Gerät abgeschraubt werden und zur Lagerung des Filtrats mit einem Stöpsel verschlossen werden.
- Strahlensterilisiert und zertifiziert nicht pyrogen
- Der abgewinkelte Schlauchanschluss vereinfacht die Anbringung des Vakuumschlauchs
- Die Aufsatzflaschen verfügen über leicht zu greifende Seiten für eine bessere Handhabung
- Die Geräte sind nach Membrantyp farbcodiert und mit dem Membranmaterial und der Porengröße beschriftet
- Alle Membrantypen sind mit Gewebekulturen kompatibel, wärmeversiegelt mit dem Stützraster für eine maximale Flussrate, und sie reduzieren die Schaumbildung und Proteindenaturierung
- NYL-, CN- und PES-Membranen sind frei von Detergenzien
- Modelle mit 150 ml-Trichter enthalten 42 × 42 mm quadratische Membranfilter
- Der 250 ml-Trichter enthält 49.5 × 49.5 mm quadratische Membranfilter
- Der 500 ml-Trichter enthält 63 × 63 mm quadratische Membranfilter
- Der 1000 ml-Trichter enthält 79 × 79 mm quadratische Membranfilter
- Zelluloseacetat (CA)—Für niedrige Proteinbindung
- Nylon (NYL)—Für eine geringe Menge an extrahierbaren Stoffen
- Zellulosenitrat (CN)—Für allgemeine Filtrationsanwendungen
- Polyethersulfon (PES)—Für hohe Flussraten und niedrige Proteinbindung
Nicht für die parenterale Verwendung.
Spezifikation
Gebogener Schlauchanschluss | |
Ja | |
Polystyrol | |
0,2 μm | |
54,5 cm2 | |
Ja | |
Vakuum-Filtersystem | |
1000 mL |
Enthält quadratischen Membranfilter, graduierten Trichter und Auffangbehälter aus durchsichtigem Polystyrol, Polyethylen-Flaschenhalsadapter, orange HDPE-Kappe mit Dichtring | |
4,5 cm Flaschenhals | |
PES | |
Steril | |
Zur Filtration und Aufbewahrung von Zellkulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen wässrigen Lösungen | |
12 Karton | |
1000 mL |