Beschreibung
Corning FiltrEX Die Filtermikroplatten entsprechen den Standardabmessungen für Mikroplatten gemäß ANSI/SBS. Die starren Seitenwände machen die Mikroplatte ideal für die Automatisierung, und der breite Rand ermöglicht die Verwendung von Barcodes. Die einzelnen Filterscheiben werden in einem einzigartigen Verfahren in die Mikrotiterplatte eingebettet, wodurch die hundertprozentige Integrität jeder Vertiefung gewährleistet wird. Die Konstruktion der Düse verhindert Kreuzkontamination der Probe und Dochtbildung. Glasfaserfilter-Mikrotiterplatten können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Plasmidisolierung, DNA-Reinigung, PCR-Reinigung oder Rezeptor-/Ligandenbindungsassays. Sie stellen eine kostensparende Alternative zu DNA-Präparationskits dar. Die hydrophile PVDF-Membran mit geringer Bindungsaffinität eignet sich zur Lysatklärung, für Proteinkinase-Assays oder für Trennverfahren auf Basis von Beads oder Harzen. Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie in unserem Abschnitt „Technische Ressourcen“ unter www.corning.com/lifesciences.
Bestellinformation
Sterile Platten sind in 5er-Packungen verpackt; 10 Packungen pro Karton. Deckel sind nicht im Lieferumfang enthalten, können jedoch separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS1 |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Membran | Hydrophiles PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 0,66 mm |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Filter-Mikrotiterplatte |
| Material | Polystyrol, Glasfaser |
| Volumen (metrisch) Well | 350 μl |
| Mehr anzeigen |