Learn More
Corning™ Schaum-Racks für Zentrifugenröhrchen, Premium-Qualität
Für Röhrchen mit konischem Boden
Marke:  Corning™ 4366
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.19700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10546813
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polystyrolschaum (PS)
  • Robust und leicht für die wirtschaftliche Lagerung von Corning-Zentrifugenröhrchen
  • Standard-Racks fassen eine Einzelgröße von 15 oder 50 ml-Röhrchen; Universal-Racks fassen sowohl 15 als auch 50 ml-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Rack für Zentrifugenröhrchen
Röhrchen (15 und 50 ml)
25
Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
20/Packung
Nr.
Polystyrol
Unsteril
20/Karton
17,5 mm und 29,1 mm