Learn More
Corning™ HYPERStackTM Manipulator, für HYPERStack-3 6 und CellSTACK-10 Gefäße, 1/Karton
Zubehör für Corning HYPERStack Produkte
Marke: Corning™ 11000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 58.96696kg
Beschreibung
- Aus Edelstahl für lange Lebensdauer
- Für HyperStack-36- und CellSTACK-10-Gefäße
- Ergonomisches Design
- Einfache Wähltasten für Protokollentwicklung
- Ermöglicht das Verarbeiten von zwei Einheiten gleichzeitig oder jeweils einer Einheit
Spezifikation
Rostfreier Stahl | |
1/Karton. | |
Stapel-Manipulator |
Hyperstack™ 110 und Hyperstack™ 36 Gefäße | |
1/Packung |