Learn More
Corning™ Poloxamer 188, Pulver
Dient als Tensid, das in der Zellkultur verwendet wird, um Zellen in Suspension vor möglichen Schäden während der Vorgänge Transfer, Einfrieren, Auftauen und Rühren zu schützen.
Marke:  Corning™ 61-161-RM
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16200kg
Artikelnummer. 15323761
  • 90.80 € / 100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dient als Tensid, das in der Zellkultur verwendet wird, um Zellen in Suspension vor möglichen Schäden während der Vorgänge Transfer, Einfrieren, Auftauen und Rühren zu schützen.
  • Für den Einsatz in Insektenzellkulturen.
  • Nichtionisches Detergens mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 8400 d
  • Besteht aus zentralem Polyoxypropylen, flankiert von zwei Polyoxyethylen-Molekülen.
  • Entspricht Pluronic™ F-68
Bestellinformation
Flüssig- und Pulvermedien sind in PET mit manipulationssicheren Dichtungen verpackt und werden bei Umgebungstemperatur geliefert. Analysenzertifikate für jede Charge sind auf Anfrage bei Mediatech erhältlich.
Pluronic ist ein eingetragenes Warenzeichen der BASF Corporation.
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C
Pulver
Steril
100 g
Aussehen: Weißer Prill/gegossener Feststoff
Poloxamer 188
Zellkultur
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke.