Learn More
Corning™ Kryofläschchen mit Innengewinde und farbigen Verschlüssen
Verwendet für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen.
Marke: Corning™ 431418
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36078kg
Beschreibung
- Innengewinde
- Die schwarze Graduierung und der große Markierungsbereich gewährleisten einfache Messungen und schnelle Bestimmung
- Sterilisiert mit Gammastrahlung
- Temperaturbeständig bis -196 °C
- Zertifiziert pyrogenfrei und DNase-/RNase-frei
- Die selbststehenden Fläschchen verfügen über einen speziellen Boden, mit dem sie für eine einhändige Verwendung in Kryogestellen fixiert werden können
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
2 mL | |
Ja | |
500 | |
Rund | |
-196 °C | |
Rund, selbststehend | |
Ja | |
Ja |
Naturfarben | |
Steril | |
Für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen. | |
Dichtungseinsätze aus Silikon | |
50 | |
-320,8 °F | |
Intern | |
Ja | |
Polypropylen |