Learn More
Corning™ Kryofläschchen mit Innengewinde und farbigen Verschlüssen
Verwendet für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen.
Marke:  Corning™ 431416
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36078kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13499788
  • 397.31 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polypropylen mit medizinischer Qualität
  • Runder Boden in freistehender Ausführung
  • Mit Silikonscheibe für sichere Abdichtung
  • Schwarze Graduierung mit großer weißer Beschriftungsfläche
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von Autoklavieren (+121 °C) bis zur Lagerung in flüssigem Stickstoff (–196 °C)
  • Zertifiziert nicht-pyrogenisch und DNase-/RNase-frei
  • Farblich sortiert: Gelb, Blau, Grün, Rot und Weiß – jede Farbe wird in Beuteln zu je 50 geliefert
  • Kapazität von 2 ml
Spezifikation
Spezifikation
Diverse
Polypropylen
2 mL
Ja
500
Rund
−196 °C
Rund, selbststehend
Ja
Ja
Naturfarben
Steril
Für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen.
Dichtungseinsätze aus Silikon
50
−320.8 °F
Innen