Learn More
Corning™ LSE™ Digitales Zubehör für Trockenbäder, Einzelblocks
Click to view available options
48 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen oder 6 x 0,2 ml-Streifen
Beschreibung
Die Einzel- und Doppelblockkonfigurationen werden in den Corning LSE digitalen Trockenbadheizgeräten verwendet.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 0.2 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | LSE-Trockenbadheizung |
Material | Edelstahl |
No. of Places | 48 |
Typ | Zubehör, Block |
Röhrchengröße | 0.2 ml |