Learn More
Corning™ X300 431720 Mini Bioreactor 50ml .
Ideal für die Optimierung von Prozessen mit hohem Durchsatz für Suspensionszellkulturen
Marke: Corning™ 431720
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.95000kg
Description
Das Produkt besteht aus einem 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit einer Belüftungsverschlusskappe.
- Polypropylenröhrchen mit großer Beschriftungsfläche
- Polypropylenkappe mit 4 Belüftungsöffnungen (hydrophobe Membran ermöglicht Gasaustausch)
- Steril, nicht-pyrogenisch und DNase-/RNase-frei
Specifications
RNase-/DNase-frei | |
1,2 in. | |
50 ml | |
Polypropylen | |
25 | |
Konisch | |
1,69 oz. | |
Ja | |
29,1 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
Orange | |
Durchsichtig | |
Ja | |
300 | |
Steril | |
114 mm | |
Konisch | |
Ja | |
Ja | |
12.000 × g |