Learn More
Corning™ Polypropylene (PP) Centrifuge Bottles: Durchscheinend
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
8 oz., 250 ml
Enthält:
O-Ring-Kappe aus Silikon
Schraubverschluss
Beschreibung
Hochleistungs-Silikon-O-Ring-Kappen eignen sich aufgrund ihrer großen Rändel für einfaches Greifen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die Standard-Schraubkappen sind für Anwendungen mit niedriger Drehzahl konzipiert und verfügen über große Rändel für einfaches Greifen. Die Flaschen haben extra dicke Wände für eine Langlebigkeit und ein Weithalsdesign zur einfachen Handhabung von Flüssigkeiten.
- Nicht steril
- Transparente Graduierung und texturierte Beschriftungsfläche
- Bei 121 °C, 15 psi für 20 Minuten autoklavierbar
Bestellinformation
Verschlusskappen können nicht zwischen Flaschen mit verschiedenen Größen und Materialien ausgetauscht werden.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Karton | 36/Karton |
Anzahl pro Packung | 4/Packung |