Learn More
Corning™ PureCoat™ 96 Well-Mikrotiterplatte mit Aminobehandlung, Flachboden-Mikrotiterplatte
Click to view available options
Verpackung:
5/Karton
50/Karton
Beschreibung
- Chemisch definiert, frei von tierischen Bestandteilen
- Verbessert die Rückgewinnung aus Einfrier-/Auftauvorgängen
- Geeignet für primäre, transfizierte und anspruchsvolle Zelllinien
- Hält die Zellen-Monolayer während der kräftigen Manipulation beim Liquid Handling aufrecht
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 50/Karton |
Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Steril |
Oberflächenbehandlung | Amin |
Wellform | Flach |