Learn More
PEPperCHIP™ Coronavirus HCoV-EMC/2012-Proteom-Mikroarray
Coronavirus HCoV-EMC/2012 Proteom-Mikroarray mit 3818 virenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.035.001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02200kg
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: Vollständiges Proteom des humanen Coronavirus HCoV-EMC/2012: Replicase-Polyprotein 1ab, S-Protein, ORF3-Protein, OR4-Fa-Protein, OR4-Fb-Protein, ORF5-Protein, E-Protein, M-Protein, N-Protein oder 8Fb-Protein
- Peptidlänge/Überlappung: 15 AA/12 AA (Replicase-Polyprotein1 ab) und 15 AA/13 AA (S, E, M, N-Proteine, ORF-Proteine 3, 4a, 4b, 5, b8)
- Anzahl Peptide: 3818 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
Mikroglas | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril | |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO |