Learn More
Coronene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30803007
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30803007 25 g
30794631 5 g
30793987 250 mg
30788334 1 g
30802345 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30803007 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12228525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coronene
CAS 191-07-1
Summenformel C24H12
MDL-Nummer MFCD00004134
Menge 25 g
SMILES C12=CC=C(C3=C4C5=C6C7=C32)C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C7C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 300.35
Reinheit (%) 98%