Learn More
Corning™ Costar™ schwarze oder weiße 96-Well-Feststoffplatten
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
Marke: Corning™ 3912
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.19740kg
Beschreibung
Spezifikation
Flach | |
Ohne Deckel | |
Weiß | |
96 | |
Nicht steril | |
Flach | |
100/Karton | |
100/Karton |
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
75 bis 200 μl | |
Unbehandelt | |
Von Natur aus hydrophobisch, bindet Biomoleküle durch passive Interaktionen. Geeignet für Immobilisierung großer Moleküle mit ausgedehnten hydrophoben Bereichen, z. B. Antikörper | |
25/Packung |