missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPA1 (Carboxypeptidase A1) Monoclonal Antibody (OTI1C12), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17561822
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17561822 100 μL 100 Mikroliter
17581822 30 μL -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17561822

Marke: Origene Technologies TA504524

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CPA1, also known as CPA, is a 419 amino acid secreted monomeric protein that is highly expressed in pancreatic tissue. Functioning as a pancreatic exopeptidase, CPA1 uses zinc as a cofactor to catalyze the release of C-terminal amino acids from a variety of proteins, thereby playing a key role in protein digestion and degradation. Via its catalytic activity, CPA1 is also thought to be involved in zymogen (proenzyme) inhibition, probably functioning to block enzyme activation pathways. Abnormal levels of CPA1 are associated with pancreatic cancer, suggesting a possible role in either tumor progression or tumor suppression events.

Spezifikation

Antigen CPA1 (Carboxypeptidase A1)
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1C12
Konzentration 0.82 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen CPA1
Gen-Zugriffsnummer P15085
Gen-Alias CPA
Gensymbole CPA1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human CPA1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1357
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.