missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPA1 (Carboxypeptidase A1) Monoclonal Antibody (OTI1C12), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17581822
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17581822 30 μL -
17561822 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17581822

Marke: Origene Technologies TA504524S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CPA1 (Carboxypeptidase A1) Monoclonal antibody specifically detects CPA1 (Carboxypeptidase A1) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Spezifikation

Antigen CPA1 (Carboxypeptidase A1)
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1C12
Konzentration 0.82 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Cpa1
Gen-Zugriffsnummer P15085
Gen-Alias 0910001L12Rik; carboxypeptidase A; carboxypeptidase A1; carboxypeptidase A1 (pancreatic); carboxypeptidase A1, pancreatic; CPA; Cpa1; pancreatic carboxypeptidase A; pancreatic procarboxypeptidase A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CPA1 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1357
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.