Learn More
CPD Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
198.00 € - 462.00 €
Spezifikation
Antigen CPD
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18607511
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-92005-0.02ml
0.02 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18659640
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-92005-0.1ml
0.1 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CPD Polyclonal antibody specifically detects CPD in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
CPD
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
1362
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
carboxypeptidase D, GP180, metallocarboxypeptidase D
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 860-1100 of human CPD (NP_001295.2). SEGAIQVNFTLVRSSTDSNNESKKGKGASSSTNDASDPTTKEFETLIKDLSAENGLESLMLRSSSNLALALYRYHSYKDLSEFLRGLVMNYPHITNLTNLGQSTEYRHIWSLEISNKPNVSEPEEPKIRFVAGIHGNAPVGTELLLALAEFLCLNYKKNPAVTQLVDRTRIVIVPSLNPDGRERAQEKDCTSKIGQTNARGKDLDTDFTNNASQPETKAIIENLIQKQDFSLSVALDGGSM
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.