Learn More
CPI-444, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484746
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16484746 100 mg 100 Milligramm
16480057 50 mg 50 Milligramm
16463668 10 mg -
16436407 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484746 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101978
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
CPI-444 (V81444) is a potent, orally active and selective adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist, which induces antitumor responses.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CPI-444
CAS 1202402-40-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21N7O3
Menge 100 mg
Synonym V81444 ciforadenant
Löslichkeitsinformationen DMSO : 66.67 mg/mL (163.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(C)O2)=C(N=NN3CC4=NC(CO[C@@H]5COCC5)=CC=C4)C3=N1
Molekulargewicht (g/mol) 407.43
Formelmasse 407.43
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death